Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ 413/IP67 pH-Elektrode
Artikelnummer. 10554152 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC/RCA IP67, RCA IP67
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10554152
Marke: METTLER TOLEDO™ 52000379
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine langlebige pH-Elektrode aus Kunststoff, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, die nassen und anspruchsvollen Umgebungen standhalten kann (Schutzart IP67).
  • Für den Einsatz mit tragbaren METTLER TOLEDO Messgeräten, SevenExcellence und SevenCompact sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Brennpunkt
  • Emulsionen
  • Suspensionen
  • Abwasser
  • Abflusswasser
  • Proteine und Sulfide
  • Allgemeine Laboranwendungen
Zubehör und Pflege
  • Offenes Diaphragma und nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
  • Nicht-IP67-zertifizierte Elektrode erhältlich: InLab Expert Pro (51343101)
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen BNC/RCA IP67, RCA IP67
Diaphragma Offen
Material PEEK
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0°bis 60 °C
Typ Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler
Art der Fülllösung Polymerchemie
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Emulsionen, Suspensionen, Abwasser und Lösungen mit Proteinen und Sulfiten
Zur Verwendung mit (Geräte) Festes Kabel zum Sensor
Internes Bezugssystem ARGENTHAL
Modell InLab™ 413
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 0 °F bis 140 °F
Länge (angloamerikanisch) 4,7 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 39 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Durchmesser (metrisch) 12 mm