Learn More
Metronidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Metronidazole is a limited spectrum antibiotic that actively deters the growth of protozoa, anaerobic gram-positive, and anaerobic gram-negative bacteria. The first use of this antibiotic was to suppress protozoans such as Entamoeba histolytica, Giardia lamblia and Trichomonas vaginalis. It has been used to repress the growth of gram-negative anaerobes belonging to the Bacteroides and Fusobacterium, and gram-positive anaerobes such aspeptostreptococcus and Clostridia. The advantages of this antibiotic is that it affects a high percentage of gram-negative bacteria and has greater tissue penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Metronidazol ist ein Antibiotikum mit begrenztem Spektrum, das das Wachstum von Protozoen, anaeroben grampositiven und gramnegativen Bakterien aktiv abschirmt. Der erste Einsatz dieses Antibiotikums war die Unterdrückung von Protozoen wie Entamoeba histolytica, Giardia lamblia und Trichomonas vaginalis. Es wurde verwendet, um das Wachstum von gramnegativen Anaerobiern, die zu den Bacteroides und Fusobacterium gehören, und grampositiven Anaerobiern wie Aspeptostreptococcus und Clostridien zu unterdrücken. Die Vorteile dieses Antibiotikums liegen darin, dass es einen hohen Anteil an gramnegativen Bakterien angreift und eine größere Gewebepenetration aufweist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml bei 20 °C), Ethanol, Methanol, Chloroform und Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Bei 4 °C aufbewahren.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Metronidazole |
Schmelzpunkt | 159°C to 161°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 611683 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (10mg/ml at 20°C),ethanol,methanol,chloroform,and dimethyl sulfoxide. |
Formelmasse | 171.16 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only