Learn More
Metro™ Metromax iQ™ Polymer-Stabrollen
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Vernickelter Stahl
Produkttyp:
Lenkrolle mit Zapfen
Stabrolle mit Bremse
Radlauffläche:
Polyurethan
Widerstandsfähiger Ringstoßfänger
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für eine einfache Reinigung
- Die Laufrollen ermöglichen eine einfache Bewegung von Regalen, sodass Böden und Wände leicht zugänglich sind
- Ermöglicht bei der Verwendung zusammen mit Wagen einen effizienten Transport von Zubehör in der Einrichtung oder auf dem Campus
- Beschichtete Rollen-Lenkgabel und Befestigungsteile
- Zapfen-/Drehgelenk- oder Zapfen-/Bremsausführung
- Stoßfänger im Lieferumfang enthalten
Am Wagen waschbare Rolle aus Edelstahl mit Zapfen
- Gabel, Achse und Zapfen aus Edelstahl
- Abgedichtete Lager (Stoßfänger im Lieferumfang enthalten)
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Stabrolle mit Bremse |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 12,7 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 250 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 113 kg |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -20 bis 120 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -49 bis 49 °C |
| Radlauffläche | Widerstandsfähiger Ringstoßfänger |
| Mit Laufrollen | Ja |
| Show More |