Learn More
Metro™ MetroMax i™ Polymer-Labortisch, schwarze Phenoloberfläche mit solidem i Regal
Mit dem Metro MetroMax i™ Polymer-Laborarbeitstisch, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit integriertem antimikrobiellem Produktschutz von Microban™ bietet, halten Sie Ihr Labor sauber.
Marke: Metro™ LT36XPB3
916.52 EUR gültig bis 2024-11-01
Benutzen Sie den Promotions-Code "21705" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Arbeitstische dienen als ideale Produktplattform, sind modular aufgebaut und bieten höchste Flexibilität je nach Anwendungsanforderungen.
- Fortschrittliche Polymerkonstruktion für korrosive Laborumgebungen
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Stationärer Tisch | |
Ideal für das Labor | |
101,6 cm | |
35.75 Zoll | |
600 lb. | |
30 in. | |
Polymer |
90,8 x 76,2 x 101,6 cm (35,75 x 30 x 40,5 in.) | |
40,5 in. | |
Solides Metro™ MetroMax i™ Regal | |
90,8 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |