Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Drahtregal, Stabrollen
Beschreibung
Beinhaltet
Stoßfänger in Donut-Form.
Die Auswahl an Rollen umfasst Standard-Stabrollen, Rollen aus Polymer, waschbare Rollen aus Edelstahl und autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen. Sowohl Polymer- als auch Edelstahlrollen bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Leistungsfähigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit. Die Rollen sind mit Drehgelenk, mit Schwenkbremse oder als starre Ausführung erhältlich.
- Für eine verbesserte Spurführung und Handhabung werden zwei starre Stabrollen pro Einheit empfohlen
- Die starren Laufrollen sind mit jeweils zwei starren Stabrollen ausgestattet und basieren auf der Breite des Regals
Rollen aus Polymer
- Rollen aus Polymer bieten Korrosionsbeständigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit
- Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl
- Rad aus Polyurethan
- Achslager mit Kragen
- Optionaler Bremsmechanismus, der mit dem Fuß betätigt wird
Waschbare Rollen aus Edelstahl
- Versiegelung mit Fett und Schmiernippel an Drehgelenk und Achse
Autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen
- Temperaturbeständigkeit bis zu 300 °F (149 °C)
Bestellinformation
Bei der Bestellung starrer Laufrollen muss die Regalbreite bekannt sein. Die Bremsen werden mit dem Fuß betätigt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stabrolle mit Bremse |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 12,7 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 150 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 68 kg |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -40 bis 180 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis 82 °C |
| Radlauffläche | Hochfester Ringstoßfänger |
| Mehr anzeigen |