Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Drahtregal, Stabrollen
Artikelnummer. 15976731
Click to view available options
Tragkraft (metrisch):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Produkttyp:
Autoklave Hochtemperatur-Bremsstabrolle
Autoklave schwenkbare Hochtemperatur-Stabrolle
Drehbare Rolle
Lenkrolle mit Zapfen
Stabrolle mit Bremse
Steife Stabrolle
Material:
Antimikrobielles Polymer
Edelstahl
Polymer
Stahl
Radlauffläche:
Hochfester Ringstoßfänger
Hochtemperatur-Nylon
Phenol mit hoher Temperatur
Polyurethan, flach
Widerstandsfähig, flach
Packungsgröße:
1 Stück
Das Gesamtgewicht von Ausrüstung und Last sollte nicht mehr als das Dreifache der Nenntraglast pro Rolle betragen.
Artikelnummer. 15976731
Marke: Metro™ 5PCB/Q0299692REV1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Gesamtgewicht von Ausrüstung und Last sollte nicht mehr als das Dreifache der Nenntraglast pro Rolle betragen.
Beinhaltet
Stoßfänger in Donut-Form.
Wählen Sie aus verschiedenen Laufrollen, die Ihren Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit entsprechen
Die Auswahl an Rollen umfasst Standard-Stabrollen, Rollen aus Polymer, waschbare Rollen aus Edelstahl und autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen. Sowohl Polymer- als auch Edelstahlrollen bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Leistungsfähigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit. Die Rollen sind mit Drehgelenk, mit Schwenkbremse oder als starre Ausführung erhältlich.
  • Für eine verbesserte Spurführung und Handhabung werden zwei starre Stabrollen pro Einheit empfohlen
  • Die starren Laufrollen sind mit jeweils zwei starren Stabrollen ausgestattet und basieren auf der Breite des Regals
Rollen aus Polymer
  • Rollen aus Polymer bieten Korrosionsbeständigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit
  • Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl
  • Rad aus Polyurethan
  • Achslager mit Kragen
  • Optionaler Bremsmechanismus, der mit dem Fuß betätigt wird
Waschbare Rollen aus Edelstahl
  • Versiegelung mit Fett und Schmiernippel an Drehgelenk und Achse
Autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen
  • Temperaturbeständigkeit bis zu 300 °F (149 °C)
Bestellinformation
Bei der Bestellung starrer Laufrollen muss die Regalbreite bekannt sein. Die Bremsen werden mit dem Fuß betätigt.
Spezifikation
Produkttyp Stabrolle mit Bremse
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Durchmesser (angloamerikanisch) 5 in.
Durchmesser (metrisch) 12,7 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden
Tragkraft (angloamerikanisch) 300 lb.
Tragkraft (metrisch) 135 kg
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -20 bis 120 °F
Temperaturbereich (metrisch) -49 bis 49 °C
Radlauffläche Polyurethan, flach
Mit Laufrollen Ja
Material Polymer
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.