Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal3 mit Microban™ Oberfläche
Artikelnummer. 15936621
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
14 x 30 in.
14 x 36 in.
14 x 48 in.
14 x 60 in.
14 x 72 in.
18 x 24 in.
18 x 30 in.
18 x 36 in.
18 x 54 in.
18 x 60 in.
21 x 24 in.
21 x 30 in.
21 x 36 in.
21 x 42 in.
21 x 48 in.
21 x 54 in.
21 x 72 in.
24 x 24 in.
24 x 30 in.
24 x 36 in.
24 x 42 in.
24 x 48 in.
24 x 54 in.
30 x 48 in.
30 x 60 in.
30 x 72 in.
36 x 48 in.
36 x 60 in.
36 x 72 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15936621
Marke: Metro™ 2130NK3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Konfigurieren Sie Ihren Laborspeicher nach Bedarf. Metro Super Erecta-Drahtböden sind leicht verstellbar und das grüne Metroseal 3-Epoxid mit Microban-Oberfläche macht sie einfach sauber zu halten. Die Einlegeböden sind für die Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen vorgesehen.
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Korrosionsbeständige Oberfläche für feuchte Umgebungen oder hohe Luftfeuchtigkeit
  • Die antimikrobielle Oberfläche hält das Produkt sauber
Spezifikation
Produkttyp Wire Shelf
Abmessungen (L x B) 21 x 30 in.
Ausführung Metroseal 3 mit Microban