Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden in Chrom-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
85.55 € - 274.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Regalsystem |
---|---|
Enthält | Kunststoffhülsen und -keile |
Material | Chrom |
Produktcode | Marke | Tragkraft (angloamerikanisch) | Tragkraft (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tragkraft (angloamerikanisch) | Tragkraft (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15976591
|
Metro™
1836NC |
400 lb. | 363 kg | 91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll) |
86.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15946601
|
Metro™
1848NC |
400 lb. | 363 kg | 121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll) |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15906611
|
Metro™
1860NC |
600 lb. | 272 kg | 152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll) |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15976681
|
Metro™
3060NC |
400 lb. | 182 kg | 152,4 x 76 cm (60 x 30 Zoll) |
198.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15926701
|
Metro™
3648NC |
600 lb. | 272 kg | 121,9 x 91 cm (48 x 36 Zoll) |
207.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15906661
|
Metro™
2436NC |
400 lb. | 363 kg | 91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll) |
112.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15966571
|
Metro™
1442NC |
800 lb. | 363 kg | 106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll) |
94.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15926581
|
Metro™
1460NC |
600 lb. | 272 kg | 152,4 x 35,5 cm (60 x 14 Zoll) |
111.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15966611
|
Metro™
2124NC |
800 lb. | 363 kg | 61 x 53 cm (24 x 21 Zoll) |
119.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15996581
|
Metro™
1824NC |
800 lb. | 363 kg | 61 x 45,7 cm (24 x 18 Zoll) |
85.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15916621
|
Metro™
2130NC |
800 lb. | 363 kg | 76 x 53 cm (30 x 21 Zoll) |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15966621
|
Metro™
2136NC |
800 lb. | 363 kg | 91,4 x 53 cm (36 x 21 Zoll) |
104.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15956631
|
Metro™
2148NC |
800 lb. | 363 kg | 122 x 53 cm (48 x 21 Zoll) |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15906631
|
Metro™
2142NC |
800 lb. | 363 kg | 106,6 x 53 cm (42 x 21 Zoll) |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15976641
|
Metro™
2172NC |
600 lb. | 272 kg | 183 x 53 cm (72 x 21 Zoll) |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15936641
|
Metro™
2160NC |
600 lb. | 272 kg | 152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll) |
137.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15956651
|
Metro™
2430NC |
800 lb. | 363 kg | 76 x 61 cm (30 x 24 Zoll) |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15956661
|
Metro™
2442NC |
800 lb. | 363 kg | 106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll) |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15906701
|
Metro™
3636NC |
800 lb. | 363 kg | 36 x 36 Zoll (91 x 91 cm) |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15906691
|
Metro™
3072NC |
600 lb. | 272 kg | 183 x 76 cm (72 x 30 Zoll) |
236.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15966701
|
Metro™
3672NC |
600 lb. | 272 kg | 183 x 91 cm (72 x 36 Zoll) |
274.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15936681
|
Metro™
3036NC |
800 lb. | 363 kg | 91,4 x 76 cm (36 x 30 Zoll) |
155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15956671
|
Metro™
2460NC |
21 lb. | 9.5 kg | 152.4 x 61 cm (60 x 24 in) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Echte Nickel-Chrom-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
- Beschichtung mit Schutzlack
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem | |
Kunststoffhülsen und -keile | |
Chrom |