Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt
Artikelnummer. 15976641
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll)
106,6 x 53 cm (42 x 21 Zoll)
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll)
121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll)
121,9 x 91 cm (48 x 36 Zoll)
122 x 53 cm (48 x 21 Zoll)
152,4 x 35,5 cm (60 x 14 Zoll)
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll)
152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll)
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
152,4 x 76 cm (60 x 30 Zoll)
183 x 53 cm (72 x 21 Zoll)
183 x 76 cm (72 x 30 Zoll)
183 x 91 cm (72 x 36 Zoll)
36 x 36 Zoll (91 x 91 cm)
61 x 45,7 cm (24 x 18 Zoll)
61 x 53 cm (24 x 21 Zoll)
76 x 53 cm (30 x 21 Zoll)
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll)
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll)
91,4 x 53 cm (36 x 21 Zoll)
91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
91,4 x 76 cm (36 x 30 Zoll)
Tragkraft (angloamerikanisch):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15976641
Marke: Metro™ 2172NC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwandeln Sie Ihre Labor- oder Arbeitsplatzlagerung nach Ihren Vorstellungen. Metro Super Erecta Drahtböden in Chrom-Oberfläche ermöglichen einstellbare Konfigurationen bei Verwendung mit Metro Super Erecta Regalsystemen
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Echte Nickel-Chrom-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
  • Beschichtung mit Schutzlack
Spezifikation
Produkttyp Wire Shelf
Abmessungen (L x B) 183 x 53 cm (72 x 21 Zoll)
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
Enthält Kunststoffhülsen und -keile
Länge (angloamerikanisch) 72 in.
Länge (metrisch) 183 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 600 lb.
Tragkraft (metrisch) 272 kg
Breite (angloamerikanisch) 21 in.
Breite (metrisch) 53 cm
Material Chrom