Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll)
106,6 x 53 cm (42 x 21 Zoll)
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll)
121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll)
121,9 x 91 cm (48 x 36 Zoll)
122 x 53 cm (48 x 21 Zoll)
152,4 x 35,5 cm (60 x 14 Zoll)
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll)
152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll)
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
152,4 x 76 cm (60 x 30 Zoll)
183 x 53 cm (72 x 21 Zoll)
183 x 76 cm (72 x 30 Zoll)
183 x 91 cm (72 x 36 Zoll)
36 x 36 Zoll (91 x 91 cm)
61 x 45,7 cm (24 x 18 Zoll)
61 x 53 cm (24 x 21 Zoll)
76 x 53 cm (30 x 21 Zoll)
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll)
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll)
91,4 x 53 cm (36 x 21 Zoll)
91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
91,4 x 76 cm (36 x 30 Zoll)
Tragkraft (angloamerikanisch):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Echte Nickel-Chrom-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
- Beschichtung mit Schutzlack
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Wire Shelf |
| Abmessungen (L x B) | 122 x 53 cm (48 x 21 Zoll) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Regalsystem |
| Enthält | Kunststoffhülsen und -keile |
| Länge (angloamerikanisch) | 48 in. |
| Länge (metrisch) | 122 cm |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 800 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 363 kg |
| Breite (angloamerikanisch) | 21 in. |
| Breite (metrisch) | 53 cm |
| Show More |