Learn More
Metro™ Super Erecta™ Top-Track-Kits für stationäre Zwischeneinheiten
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
410.00 € - 692.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ Lagersystem |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 86 in. |
Höhe (metrisch) | 2185 mm |
Enthält | Pfosten, Laufrollen/Rollenführung, Ringstoßstangen und Rollenlagerbauteile, Befestigungsteile, geteilte Muffen |
Produkttyp | Kit für stationäre Zwischeneinheit |
Produktcode | Marke | Material | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Ausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Breite (angloamerikanisch) Einschub | Ausführung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15937281
|
Metro™
TTA18S |
Edelstahl | 18 Zoll | Ohne |
641.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15967281
|
Metro™
TTA21S |
Edelstahl | 21 Zoll | Ohne |
692.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15997281
|
Metro™
TTA24S |
Edelstahl | 24 Zoll | Ohne |
667.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15917281
|
Metro™
TTA18C |
Stahl | 18 Zoll | Chrom |
410.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15947281
|
Metro™
TTA21C |
Stahl | 21 Zoll | Chrom |
420.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15977281
|
Metro™
TTA24C |
Stahl | 24 Zoll | Chrom |
431.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15927281
|
Metro™
TTA18K3 |
Stahl | 18 Zoll | Metroseal 3 mit Microban™ |
422.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15957281
|
Metro™
TTA21K3 |
Stahl | 21 Zoll | Metroseal 3 mit Microban™ |
429.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15987281
|
Metro™
TTA24K3 |
Stahl | 24 Zoll | Metroseal 3 mit Microban™ |
438.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen. Diese Bauweise schafft offene Gänge und verhindert schwer erreichbare Stellen, bildet ein austauschbares/modulares Aufbewahrungssystem und ermöglicht eine einfachere Reinigung.
- Die feststehende Zwischeneinheit hilft bei der Organisation von Super Erecta, Super Erecta Pro™ und Super Adjustable™ Top-Track Aufbewahrungssystemen
- 2185 mm (86 in.) hohe Pfosten
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ Lagersystem | |
2185 mm | |
Kit für stationäre Zwischeneinheit |
86 in. | |
Pfosten, Laufrollen/Rollenführung, Ringstoßstangen und Rollenlagerbauteile, Befestigungsteile, geteilte Muffen |