Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Pfosten
Codice prodotto. 15996671
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Höhe (angloamerikanisch):
6,75 in.
7.375 Zoll
13.75 Zoll
14,5 in.
27,5 in.
27.75 Zoll
28.375 Zoll
33.75 Zoll
34.5 Zoll
53.81 Zoll
54.5 Zoll
54.6 Zoll
61.81 Zoll
62 Zoll
62.6 Zoll
73.8 Zoll
74.6 Zoll
86 in.
86.63 Zoll
96.2 Zoll
96.5 Zoll
Modell:
Fest installiert
Mobil
Material:
Chrom
Edelstahl
Edelstahl (304)
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15996671
missing translation for 'mfr': Metro™ 27PK3
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Für die Verwendung mit Metro Super Erecta- Super Adjustable Super Erecta- und Super Erecta Pro-Drahtregalsystemen
Die feststehenden Pfosten sind mit verstellbaren Schrauben ausgestattet, um unebene Oberflächen auszugleichen. Die Pfosten sind in Chrom, Edelstahl Typ 304 und Metroseal 3 erhältlich. Metroseal 3 umfasst den antimikrobiellen Produktschutz Microban und bietet 12 Jahre Garantie im Falle von Rost und Korrosion. Die beweglichen Pfosten werden ohne verstellbare Schrauben geliefert und sind für die Verwendung mit Stabrollen geeignet.
  • Mit Rillen in Stufen von 1 in. (2.5 cm)
  • Zur einfachen Identifizierung sind die Pfosten in Stufen von 8 in. (20.3 cm) doppelt gerillt
Order Info
Höhe einschließlich Nivellierschraube und Kappe. Regale und Pfosten separat erhältlich.
Specifica
Produkttyp Stationary Shelving Post
Material Edelstahl (304)
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Drahtregalsystem
Höhe (angloamerikanisch) 28.375 Zoll
Höhe (metrisch) 72 cm
Modell Fest installiert
Ausführung Metroseal Epoxy 3
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato