Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Pfosten
Beschreibung
Die feststehenden Pfosten sind mit verstellbaren Schrauben ausgestattet, um unebene Oberflächen auszugleichen. Die Pfosten sind in Chrom, Edelstahl Typ 304 und Metroseal 3 erhältlich. Metroseal 3 umfasst den antimikrobiellen Produktschutz Microban und bietet 12 Jahre Garantie im Falle von Rost und Korrosion. Die beweglichen Pfosten werden ohne verstellbare Schrauben geliefert und sind für die Verwendung mit Stabrollen geeignet.
- Mit Rillen in Stufen von 1 in. (2.5 cm)
- Zur einfachen Identifizierung sind die Pfosten in Stufen von 8 in. (20.3 cm) doppelt gerillt
Bestellinformation
Höhe einschließlich Nivellierschraube und Kappe. Regale und Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mobile Shelving Post |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Drahtregalsystem |
| Höhe (angloamerikanisch) | 33.75 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 85,75 cm |
| Modell | Mobil |