Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Pfosten
Description
Die feststehenden Pfosten sind mit verstellbaren Schrauben ausgestattet, um unebene Oberflächen auszugleichen. Die Pfosten sind in Chrom, Edelstahl Typ 304 und Metroseal 3 erhältlich. Metroseal 3 umfasst den antimikrobiellen Produktschutz Microban und bietet 12 Jahre Garantie im Falle von Rost und Korrosion. Die beweglichen Pfosten werden ohne verstellbare Schrauben geliefert und sind für die Verwendung mit Stabrollen geeignet.
- Mit Rillen in Stufen von 1 in. (2.5 cm)
- Zur einfachen Identifizierung sind die Pfosten in Stufen von 8 in. (20.3 cm) doppelt gerillt
Order Info
Höhe einschließlich Nivellierschraube und Kappe. Regale und Pfosten separat erhältlich.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Stationary Shelving Post |
| Material | Edelstahl (304) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Drahtregalsystem |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7.375 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 18,7 cm |
| Modell | Fest installiert |
| Ausführung | Metroseal Epoxy 3 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.