Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Pfosten
Artikelnummer. 15926561
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
6,75 in.
7.375 Zoll
13.75 Zoll
14,5 in.
27,5 in.
27.75 Zoll
28.375 Zoll
33.75 Zoll
34.5 Zoll
53.81 Zoll
54.5 Zoll
54.6 Zoll
61.81 Zoll
62 Zoll
62.6 Zoll
73.8 Zoll
74.6 Zoll
86 in.
86.63 Zoll
96.2 Zoll
96.5 Zoll
Modell:
Fest installiert
Mobil
Material:
Chrom
Edelstahl
Edelstahl (304)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15926561
Marke: Metro™ 13PK3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Metro Super Erecta- Super Adjustable Super Erecta- und Super Erecta Pro-Drahtregalsystemen
Die feststehenden Pfosten sind mit verstellbaren Schrauben ausgestattet, um unebene Oberflächen auszugleichen. Die Pfosten sind in Chrom, Edelstahl Typ 304 und Metroseal 3 erhältlich. Metroseal 3 umfasst den antimikrobiellen Produktschutz Microban und bietet 12 Jahre Garantie im Falle von Rost und Korrosion. Die beweglichen Pfosten werden ohne verstellbare Schrauben geliefert und sind für die Verwendung mit Stabrollen geeignet.
  • Mit Rillen in Stufen von 1 in. (2.5 cm)
  • Zur einfachen Identifizierung sind die Pfosten in Stufen von 8 in. (20.3 cm) doppelt gerillt
Bestellinformation
Höhe einschließlich Nivellierschraube und Kappe. Regale und Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Stationary Shelving Post
Material Edelstahl (304)
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Drahtregalsystem
Höhe (angloamerikanisch) 14,5 in.
Höhe (metrisch) 36,83 cm
Modell Fest installiert
Ausführung Metroseal Epoxy 3