Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Pfosten
Artikelnummer. 15916561
Change view
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
6,75 in.
7.375 Zoll
13.75 Zoll
14,5 in.
27,5 in.
27.75 Zoll
28.375 Zoll
33.75 Zoll
34.5 Zoll
53.81 Zoll
54.5 Zoll
54.6 Zoll
61.81 Zoll
62 Zoll
62.6 Zoll
73.8 Zoll
74.6 Zoll
86 in.
86.63 Zoll
96.2 Zoll
96.5 Zoll
Modell:
Fest installiert
Mobil
Material:
Chrom
Edelstahl
Edelstahl (304)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Höhe (angloamerikanisch) Modell Material unitSize
15916561 14,5 in. Fest installiert Chrom 1 Stück
15926741 62.6 Zoll Fest installiert Edelstahl (304) 1 Stück
15926561 14,5 in. Fest installiert Edelstahl (304) 1 Stück
15946561 13.75 Zoll Mobil Chrom 1 Stück
15966561 13.75 Zoll Mobil Edelstahl 1 Stück
15996701 54.6 Zoll Fest installiert Chrom 1 Stück
15966691 33.75 Zoll Mobil Chrom 1 Stück
15916741 62.6 Zoll Fest installiert Chrom 1 Stück
15956751 6,75 in. Mobil Chrom 1 Stück
15976751 6,75 in. Mobil Edelstahl 1 Stück
15986751 86.63 Zoll Fest installiert Chrom 1 Stück
15996751 86.63 Zoll Fest installiert Edelstahl (304) 1 Stück
15916761 86.63 Zoll Mobil Chrom 1 Stück
15946761 96.5 Zoll Fest installiert Chrom 1 Stück
15936561 14,5 in. Fest installiert Edelstahl 1 Stück
15916711 54.6 Zoll Fest installiert Edelstahl 1 Stück
15906681 27,5 in. Fest installiert Edelstahl 1 Stück
15956691 34.5 Zoll Fest installiert Edelstahl 1 Stück
15936741 62.6 Zoll Fest installiert Edelstahl 1 Stück
15916751 74.6 Zoll Fest installiert Edelstahl 1 Stück
15926711 53.81 Zoll Mobil Chrom 1 Stück
15946741 61.81 Zoll Mobil Chrom 1 Stück
15916681 27.75 Zoll Mobil Chrom 1 Stück
15926751 73.8 Zoll Mobil Edelstahl (304) 1 Stück
15946691 34.5 Zoll Fest installiert Edelstahl (304) 1 Stück
15936761 96.2 Zoll Mobil Edelstahl 1 Stück
15936691 34.5 Zoll Fest installiert Chrom 1 Stück
15906751 74.6 Zoll Fest installiert Edelstahl (304) 1 Stück
15906761 86.63 Zoll Fest installiert Edelstahl 1 Stück
15934851 73.8 Zoll Mobil Chrom 1 Stück
15936711 53.81 Zoll Mobil Edelstahl 1 Stück
15986691 33.75 Zoll Mobil Edelstahl 1 Stück
15966741 61.81 Zoll Mobil Edelstahl 1 Stück
15976691 33.75 Zoll Mobil Edelstahl (304) 1 Stück
15936751 73.8 Zoll Mobil Edelstahl 1 Stück
15926761 86 in. Mobil Edelstahl (304) 1 Stück
15956741 62 Zoll Mobil Edelstahl (304) 1 Stück
15906711 54.5 Zoll Fest installiert Edelstahl (304) 1 Stück
15996671 28.375 Zoll Fest installiert Edelstahl (304) 1 Stück
15946751 7.375 Zoll Fest installiert Edelstahl (304) 1 Stück
15926681 28.375 Zoll Mobil Edelstahl (304) 1 Stück
41 missing translation for 'options'
Product Code. 15916561
missing translation for 'mfr': Metro™ 13P
Only null left
Add to basket
Add to basket
Für die Verwendung mit Metro Super Erecta- Super Adjustable Super Erecta- und Super Erecta Pro-Drahtregalsystemen
Die feststehenden Pfosten sind mit verstellbaren Schrauben ausgestattet, um unebene Oberflächen auszugleichen. Die Pfosten sind in Chrom, Edelstahl Typ 304 und Metroseal 3 erhältlich. Metroseal 3 umfasst den antimikrobiellen Produktschutz Microban und bietet 12 Jahre Garantie im Falle von Rost und Korrosion. Die beweglichen Pfosten werden ohne verstellbare Schrauben geliefert und sind für die Verwendung mit Stabrollen geeignet.
  • Mit Rillen in Stufen von 1 in. (2.5 cm)
  • Zur einfachen Identifizierung sind die Pfosten in Stufen von 8 in. (20.3 cm) doppelt gerillt
Order Info
Höhe einschließlich Nivellierschraube und Kappe. Regale und Pfosten separat erhältlich.
Specifications
Produkttyp Stationary Shelving Post
Material Chrom
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Drahtregalsystem
Höhe (angloamerikanisch) 14,5 in.
Höhe (metrisch) 36,83 cm
Modell Fest installiert