Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte große mobile Speichereinheit, allgemeiner Versorgungsschrank, dreifache Breite
Vorkonfigurierte mobile Speichereinheiten
Marke: Metro™ SXRTGS2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Modelle SXRTGS2 und SXRTGS3
- Geschlitzte Innenplatten aus Polymer
- Linksseitiger Druck-/Zuggriff
- Geformte HDPE-Außen- und -Innenplatten
- Gesamtabmessungen: H x B x T: 78.3 x 65.7 x 27.9 in (198.8 x 166 .8 x 70.8 cm)
Linke Seite
- Drei Kunststoff-Einlegeböden (hinter der Tür)
- Massive, nicht verriegelbare obere Tür mit Scharnieren links, 225°
- Mittlerer Laden-Einlegeboden (nicht verriegelbar)
- Drei Polymer-Schubladen mit 3 in (76 mm)
- Zwei Polymerschubladen mit 6 in (152 mm)
- Eine Polymerschublade mit 9 in (229 mm)
- Abmessungen: H x B x T: 33 x 17 x 22 in (839 x 43.2 x 22 cm)
- Drei Kunststoff-Einlegeböden (hinter der Tür)
- Massive, nicht verschließbare obere 225°-Tür mit Scharnieren rechts
- Mittlerer Laden-Einlegeboden (nicht verriegelbar)
- Zwei Polymerschubladen mit 6 in (152 mm)
- Zwei Polymerschubladen mit 9 in (229 mm)
- Abmessungen: H x B x T: 33 x 17 x 22 in (839 x 43.2 x 22 cm)
- Zwei feste qwikSLOT-Einlegeböden aus Chromdraht
- Drei voll ausfahrbare Einlegeböden aus Chromdraht
- Massive, nicht verriegelbare, hochstehende Tür mit Scharnieren rechts, 270°
- Schubladen- und Türgriffe in Schieferblau
- Abmessungen: H x B x T: 66 x 18 x 22 in (167.6 x 45.7 x 55.9 cm)
Linke Seite (doppelt breit)
- Drei doppelt breite feste qwikSLOT-Einlegeböden aus Chromdraht
- Vier doppelt breite, voll ausfahrbare Einlegeböden aus Chromdraht
- Mittig schließendes massives Verriegelungsset 225° (Schloss/2Schlüssel)
- Abmessungen: H x B x T: 66 x 38 x 22 in (167.7 x 96.6 x 55.9 cm)
- Zwei einfach breite feste qwikSLOT-Einlegeböden aus Chromdraht
- Vier einfach breite, voll ausfahrbare, verchromte Einlegeböden
- Türsatz mit festem Schloss (Schlüsselschloss/2 Schlüssel), Scharniere rechts, 225°
- Türgriffe in Taupe
- Abmessungen: H x B x T: 66 x 18 x 22 in (167.6 x 45.7 x 55.9 cm)
Spezifikation
Lagereinheit | |
Dreifachbreit groß | |
70,8 cm | |
198,8 cm | |
10 | |
65.7 Zoll | |
166.8 cm | |
Ja |
Helles Taupe | |
27.9 Zoll | |
78.3 Zoll | |
10 | |
Polymer | |
65.7 Zoll | |
166,8 cm | |
Polymer |