Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Wagen für Kühlräume/Puffer
Click to view available options
:
Kühlraum/Pufferwagen
Beschreibung
Beinhaltet
Nicht verschließbares mobiles Regal mit zwei Seiten, vier 3-Zoll-Polymer-Schubladen, sechs 6-Zoll-Polymer-Schubladen, zwei 9-Zoll-Polymer-Schubladen, schieferblaue Schubladenauszüge
- Antimikrobieller Schutz von Microban™ hemmt das Wachstum von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
- Wagen verwenden Polyurethan-Laufrollen mit 5 in (127 mm): zwei vordere Laufrollen mit leicht zugänglichen Fußbremsen und zwei hintere Schwenkrollen
- Jede Ladenfront verfügt über einen 0.5 x 18.38 in (1.3 x 46.7 cm) großen polierten Bereich für sichere Haftung von DYMO™- und Zebra™-Etiketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorkonfigurierter mobiler Arbeitsplatz |
| Farbe | Taupe |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 43 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 109,2 cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 24.875 x 42.5 x 43 in. |
| Ausführung | Epoxidbeschichtet |
| Höhe (angloamerikanisch) | 42.6 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 108,2 cm |
| Enthält | Nicht verschließbares mobiles Regal mit zwei Seiten, vier 3-Zoll-Polymer-Schubladen, sechs 6-Zoll-Polymer-Schubladen, zwei 9-Zoll-Polymer-Schubladen, schieferblaue Schubladenauszüge |
| Material | Aluminium, Epoxid, Polymer |
| Mehr anzeigen |