Learn More
Metro™ Starsys™ Aufbau-Lagereinheit
Mit Microban™ antimikrobiellem Schutz zur Hemmung des Wachstums von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
Marke:  Metro™ SXRSOH27P2S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15927271
  • 1345.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gebaut auf den gleichen Breiten wie Starsys Basiseinheiten mit sehr ähnlicher Konstruktion
  • Gewährleistet, dass die Wandschränke an der niedrigeren Produktkonfiguration in der Anwendung ausgerichtet sind
  • Alle Deckenschränke enthalten Wellpolymer-Innenverkleidungen in ihrer Montage sowie eine rückwärtige Platte in Reinbauweise, die mit der kosmetischen Seite nach innen gerichtet ist und ein deutlich saubereres Aussehen bietet, besonders bei Verwendung ohne Türen oder in Verbindung mit einer durchsichtigen Tür
  • Erforderliche Wandbefestigungsschienen/Befestigungsteile sind im Lieferumfang jedes Wandschranks enthalten
  • Microban™ antimikrobieller Schutz verhindert das Wachstum von färbenden und geruchsverursachenden Bakterien auf Starsys und hält die Oberflächen "zwischen den Reinigungen sauberer"
Spezifikation
Spezifikation
13.8 x 21.5 x 29.5 in.
29.5 Zoll
None
Taupe
29.5 in.
Oberschrank
Single
1
21,5 in.
13.8 in.
Polymer
21.5 in.