Learn More
Metro™ Starsys™ Wagenzubehör
Teile für die Verwendung mit Starsys-Wagen
Marke:  Metro™ SXRCHRT
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15947241
  • 130.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Abmessungen: 24,2 x 29,2 x 12,1 cm (9,52 x 11,49 x 4,76 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Aktenhalter
Metro Starsys Wagen
13,63 cm
24 cm
29,21 cm
24 x 29,21 x 13,63 cm (9,56 x 11,5 x 5,37 in.)
5,37 in.
9,56 in.
11,5 in.