Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Inselplatte und solidem HD Regal
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
Marke:  Metro™ LTSM60IS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15977141
  • 1585.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
89 cm
59.75 Zoll
600 lb.
30 in.
Edelstahl
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.)
35 in.
Solides HD Regal, Adaptereinsatz
151,7 cm
273 kg
76,2 cm