Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, Edelstahl-Inselplatte und solidem HD Regal
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
Marke: Metro™ LTS30IS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 23.22400kg
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
30 in. | |
76,2 x 76,2 x 89 cm (30 x 30 x 35 in.) | |
89 cm | |
Solides HD Regal | |
273 kg | |
76,2 cm | |
Edelstahl |
Stationärer Tisch | |
Ideal für das Labor | |
35 in. | |
30 in. | |
76,2 cm | |
600 lb. |