Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, graue Phenolharzplatte und solides HD-Regal
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
Marke:  Metro™ LTSM60PG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 51.16800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15997141
  • 1560.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
59.75 Zoll
151,7 x 76,2 x 91,44 cm (59,75 x 30 x 36 in.)
91,44 cm
Solides HD Regal, Adaptereinsatz
64 kg
273 kg
151,7 cm
Edelstahl
Arbeitstisch
Ideal für das Labor
36 in.
30 in.
141 lbs.
76,2 cm
600 lb.