Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, graue Phenolharzplatte und solides HD-Regal
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
Marke: Metro™ LTSM30PG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 27.94400kg
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
29.75 Zoll | |
75,5 x 76,2 x 91,44 cm (29,75 x 30 x 36 in.) | |
91,44 cm | |
Solides HD Regal, Adaptereinsatz | |
35 kg | |
273 kg | |
75,5 cm | |
Edelstahl |
Arbeitstisch | |
Ideal für das Labor | |
36 in. | |
30 in. | |
72 lbs. | |
76,2 cm | |
600 lb. |