Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, graue Phenolplatte und 3-seitiger Rahmen
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
Marke:  Metro™ LTS36UPG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 29.75200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15947101
  • 1345.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
35.75 Zoll
90,8 x 76,2 x 91,44 cm (35,75 x 30 x 36 in.)
91,44 cm
3-seitiger Rahmen
37 kg
273 kg
90,8 cm
Edelstahl
Stationärer Tisch
Ideal für das Labor
36 in.
30 in.
82 lbs.
76,2 cm
600 lb.