Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, schwarze Phenolharzplatte und solides HD Regal
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter im Labor. Metro Edelstahl-Labortische mit einem festen Schwerlastregal und einer Edelstahlplatte/Spritzschutz bietet korrosionsbeständige Leistung und eine durchgehende Edelstahlkonstruktion.
Marke:  Metro™ LTS30PB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917091
  • 1305.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Stationärer Tisch
Ideal für das Labor
91,4 cm
29.75 Zoll
600 lb.
30 in.
Edelstahl
75,5 x 76,2 x 91,4 cm (29,75 x 30 x 36 in.)
36 in.
Solides HD Regal
75,5 cm
273 kg
76,2 cm