Learn More
Metro™ qwikTRAK™ Stationäre Zwischeneinheiten-Kits
Artikelnummer. 15936871
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regalsystem
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem
Material:
Edelstahl
Polymer
Stahl
Gewicht (angloamerikanisch):
15.7 lb.
22.6 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15936871
Marke: Metro™ BTAX3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
  • 1880 mm (74 in.) hohe Pfosten
  • Befestigungsteile zum Anschluss einer feststehenden Zwischeneinheit an Schienen
  • Befestigungsteile für die Befestigung von Schienen am Boden
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
QwikTRAK Aufbewahrungssysteme sind mit einer am Boden verankerten Schiene ausgestattet, die einen einfachen Zugang zu allen Regalen und eine effiziente Nutzung des Stauraums ermöglicht.
  • Die feststehende Zwischeneinheit hilft bei der Organisation von Aufbewahrungssystemen
  • 1880 mm (74 in.) hohe Pfosten
Für die Lagerung mit Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetrMax Q™ oder Metromax i™ Regal-Aufbewahrungssystemen
Informations sur la commande
Einlegeböden nicht inbegriffen
Spécification
Produkttyp Kit für stationäre Zwischeneinheit
Ausführung Schweres Polymer.
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Metromax i™ und Q™ Regalsystem
Höhe (angloamerikanisch) 74 Zoll
Höhe (metrisch) 1880 mm
Enthält 74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente
Gewicht (angloamerikanisch) 15.7 lb.
Gewicht (metrisch) 7,1 kg
Material Polymer
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis