Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Zubehör, Tastaturablage
Für die Verwendung mit MetroMax iQ-Regalen
292.00 € - 300.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15976941
|
Metro™
KBX |
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale |
300.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15957061
|
Metro™
LTKB |
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regale |
292.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die mit Epoxidharz beschichteten Einlegeböden bieten eine hohe Korrosionsbeständigkeit
- Kann in 18 in oder 24 in breiten Regalen montiert werden
- Die Mindestlänge des Einlegebodens beträgt 30 in.
Die Fachlast darf 10 lb nicht überschreiten. (45.8 kg).
Spezifikation
Tastaturablage |