Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track-Kits für mobile EInheiten
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
Marke: Metro™ MXTTM24S
Beinhaltet: Pfosten, starre Laufrollen, Rollenführungen, Stoßfänger und Rollenbaugruppen
Beschreibung
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen. Diese Bauweise schafft offene Gänge und verhindert schwer erreichbare Stellen, bildet ein austauschbares/modulares Aufbewahrungssystem und ermöglicht eine einfachere Reinigung.
- Die mobilen Einheiten bewegen sich entlang einer verankerten Schiene und ermöglichen so einen einfachen Zugang zu allen Regalen
Bestellinformation
- Bestellen Sie ein Stück pro mobiles Gerät
- Einlegeböden nicht inbegriffen
Spezifikation
Kit für mobile Geräte | |
Pfosten, starre Edelstahlrollen, Laufrollenkanal, Stoßfänger und Rollenbaugruppen | |
61 cm |
Metro™ MetroMax i™ und Q™ Top-Track™ System | |
24 Zoll |