Learn More
Metro™ MetroMax i™ solides Polymerregal
Passen Sie Ihr Labor an Ihre Anforderungen an. Als Teil des MetroMax i Systems können Sie mit den robusten Polymerregalen von MetroMax i Ihr eigenes Regalsystem nach Ihren Wünschen erstellen.
275.00 € - 393.00 €
Spezifikation
Enthält | Matte, Rahmen, vier Keilverriegelungs-Verbindungsstücke |
---|---|
Material | Polymer |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15957201
|
Metro™
MX1860G |
60 x 18 Zoll (152,4 x 45,7 cm) | Regal mit Gittermatte |
275.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15987201
|
Metro™
MX2460G |
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll) | Regal mit Gittermatte |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15967201
|
Metro™
MX2448G |
122 x 61 cm (48 x 24 Zoll) | Regal mit Gittermatte |
286.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15947201
|
Metro™
MX1860F |
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll) | Einlegeboden mit fester Matte |
311.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15997201
|
Metro™
MX2472G |
182,9 x 61 cm (72 x 24 Zoll) | Regal mit Gittermatte |
393.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15977201
|
Metro™
MX2460F |
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll) | Einlegeboden mit fester Matte |
377.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Das System besteht aus verstärkten Polymerregalen mit Rahmen und Verbindungsstücken für die Verbindung mit MetroMax-Regalpfosten. Fügen Sie Rollen hinzu, um eine mobile Aufbewahrungseinheit zu erstellen.
- Regalmatten aus verstärkten Polymeren
- Wählen Sie aus einem festen oder einem offenen Gitter
- Feste Matten haben eine Haltelippe, um verschüttete Flüssigkeiten zu begrenzen
- Offene Gittermatten fördern die Luftzirkulation
- Die Microban™-Behandlung schützt vor Bakterien, Schimmelbefall und Pilzen, die Gerüche, Flecken und Produktschädigung verursachen
- Innerhalb weniger Minuten ohne Spezialwerkzeuge mit Pfosten (nicht im Lieferumfang enthalten) zu verbinden
- Die Position der Einlageböden kann auf der Höhe der Pfosten alle 1.27 cm (1 in) eingestellt werden.
- Außergewöhnliche Festigkeit: bis zu 122 cm (48 in) lange Ablage trägt 375 kg (800 lb); über 152 cm (48 in.) lang, 275 kg (600 lb) (gleichmäßig verteilt)
- Gleichermaßen geeignet für trockene Lagerung oder feuchte Bedingungen: lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
MetroMax-Einlegeböden werden für die Verwendung bei unter -29 °C nicht empfohlen
Services
Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
Specifications
Matte, Rahmen, vier Keilverriegelungs-Verbindungsstücke | |
Polymer |