Learn More
Metro™ MetroMax i™ solides Polymerregal
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
122 x 61 cm (48 x 24 Zoll)
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll)
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
182,9 x 61 cm (72 x 24 Zoll)
Produkttyp:
Einlegeboden mit fester Matte
Regal mit Gittermatte
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Matte, Rahmen und vier Verbindungsstücke für die Keilverriegelung
Das System besteht aus verstärkten Polymerregalen mit Rahmen und Verbindungsstücken für die Verbindung mit MetroMax-Regalpfosten. Fügen Sie Rollen hinzu, um eine mobile Aufbewahrungseinheit zu erstellen.
- Regalmatten aus verstärkten Polymeren
- Wählen Sie aus einem festen oder einem offenen Gitter
- Feste Matten haben eine Haltelippe, um verschüttete Flüssigkeiten zu begrenzen
- Offene Gittermatten fördern die Luftzirkulation
- Die Microban™-Behandlung schützt vor Bakterien, Schimmelbefall und Pilzen, die Gerüche, Flecken und Produktschädigung verursachen
- Innerhalb weniger Minuten ohne Spezialwerkzeuge mit Pfosten (nicht im Lieferumfang enthalten) zu verbinden
- Die Position der Einlageböden kann auf der Höhe der Pfosten alle 1.27 cm (1 in) eingestellt werden.
- Außergewöhnliche Festigkeit: bis zu 122 cm (48 in) lange Ablage trägt 375 kg (800 lb); über 152 cm (48 in.) lang, 275 kg (600 lb) (gleichmäßig verteilt)
- Gleichermaßen geeignet für trockene Lagerung oder feuchte Bedingungen: lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
MetroMax-Einlegeböden werden für die Verwendung bei unter -29 °C nicht empfohlen
Garantie
Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Regal mit Gittermatte |
| Abmessungen (L x B) | 152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll) |
| Enthält | Matte, Rahmen, vier Keilverriegelungs-Verbindungsstücke |
| Länge (angloamerikanisch) | 60 Zoll |
| Länge (metrisch) | 152,4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 24 in. |
| Breite (metrisch) | 61 cm |
| Material | Polymer |