Learn More
Metro™ MetroMax i™ solides Polymerregal
Passen Sie Ihr Labor an Ihre Anforderungen an. Als Teil des MetroMax i Systems können Sie mit den robusten Polymerregalen von MetroMax i Ihr eigenes Regalsystem nach Ihren Wünschen erstellen.
Marke: Metro™ MX1860F/Q-0297017-REV2
Beinhaltet: Matte, Rahmen und vier Verbindungsstücke für die Keilverriegelung
Beschreibung
Das System besteht aus verstärkten Polymerregalen mit Rahmen und Verbindungsstücken für die Verbindung mit MetroMax-Regalpfosten. Fügen Sie Rollen hinzu, um eine mobile Aufbewahrungseinheit zu erstellen.
- Regalmatten aus verstärkten Polymeren
- Wählen Sie aus einem festen oder einem offenen Gitter
- Feste Matten haben eine Haltelippe, um verschüttete Flüssigkeiten zu begrenzen
- Offene Gittermatten fördern die Luftzirkulation
- Die Microban™-Behandlung schützt vor Bakterien, Schimmelbefall und Pilzen, die Gerüche, Flecken und Produktschädigung verursachen
- Innerhalb weniger Minuten ohne Spezialwerkzeuge mit Pfosten (nicht im Lieferumfang enthalten) zu verbinden
- Die Position der Einlageböden kann auf der Höhe der Pfosten alle 1.27 cm (1 in) eingestellt werden.
- Außergewöhnliche Festigkeit: bis zu 122 cm (48 in) lange Ablage trägt 375 kg (800 lb); über 152 cm (48 in.) lang, 275 kg (600 lb) (gleichmäßig verteilt)
- Gleichermaßen geeignet für trockene Lagerung oder feuchte Bedingungen: lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
MetroMax-Einlegeböden werden für die Verwendung bei unter -29 °C nicht empfohlen
Serviceleistungen
Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
Spezifikation
Einlegeboden mit fester Matte | |
Matte, Rahmen, vier Keilverriegelungs-Verbindungsstücke | |
152,4 cm | |
45,7 cm |
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll) | |
60 Zoll | |
18 in. | |
Polymer |