Learn More
Metro™ MetroMax i™ Polymer-Labortisch, graue Phenolharzplatte mit solidem i Regal
Mit dem Metro MetroMax i™ Polymer-Laborarbeitstisch, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit integriertem antimikrobiellem Produktschutz von Microban™ bietet, halten Sie Ihr Labor sauber.
Marke: Metro™ LTM30XPG3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 30.12000kg
Beschreibung
Diese Arbeitstische dienen als ideale Produktplattform, sind modular aufgebaut und bieten höchste Flexibilität je nach Anwendungsanforderungen.
- Fortschrittliche Polymerkonstruktion für korrosive Laborumgebungen
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
29.75 Zoll | |
74,9 x 76,2 x 101,6 cm (29,75 x 30 x 40,5 in.) | |
101,6 cm | |
Solides Metro™ Metromax i™ Regal, Adaptereinsatz | |
273 kg | |
74,9 cm | |
Polymer |
Fahrbarer Tisch | |
Ideal für das Labor | |
40.5 Zoll | |
30 Zoll | |
76,2 cm | |
600 lb. |