Learn More
Metro™ MetroMax i™ Polymer-Labortisch, graue Phenolharzplatte mit solidem i Regal
Mit dem Metro MetroMax i™ Polymer-Laborarbeitstisch, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit integriertem antimikrobiellem Produktschutz von Microban™ bietet, halten Sie Ihr Labor sauber.
Marke:  Metro™ LT60XPG3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 47.17600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15957051
  • 1270.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Arbeitstische dienen als ideale Produktplattform, sind modular aufgebaut und bieten höchste Flexibilität je nach Anwendungsanforderungen.
  • Fortschrittliche Polymerkonstruktion für korrosive Laborumgebungen
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
59.75 Zoll
151,7 x 76,2 x 101,6 cm (59,75 x 30 x 40,5 in.)
101,6 cm
Solides Metro™ MetroMax i™ Regal
273 kg
151,7 cm
Polymer
Stationärer Tisch
Ideal für das Labor
40.5 Zoll
30 Zoll
76,2 cm
600 lb.