Learn More
Metro™ MetroMax i™ Polymer-Labortisch, schwarze Phenolharzplatte mit 3-seitigem Rahmen
Mit dem Metro MetroMax i™ Polymer-Laborarbeitstisch, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit integriertem antimikrobiellem Produktschutz von Microban™ bietet, halten Sie Ihr Labor sauber.
Marke:  Metro™ LTM30XUPB3
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15997061
  • 1015.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Arbeitstische dienen als ideale Produktplattform, sind modular aufgebaut und bieten höchste Flexibilität je nach Anwendungsanforderungen.
  • Fortschrittliche Polymerkonstruktion für korrosive Laborumgebungen
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
101,6 cm
29.75 Zoll
600 lb.
30 in.
Polymer
74,9 x 76,2 x 101,6 cm (29,75 x 30 x 40,5 in.)
40,5 in.
3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz
74,9 cm
273 kg
76,2 cm