Learn More
Metro™ MetroMax i™ Polymer-Labortisch, schwarze Phenolharzplatte mit 3-seitigem Rahmen
Mit dem Metro MetroMax i™ Polymer-Laborarbeitstisch, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit integriertem antimikrobiellem Produktschutz von Microban™ bietet, halten Sie Ihr Labor sauber.
Marke: Metro™ LTM48XUPB3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 42.81600kg
Beschreibung
Diese Arbeitstische dienen als ideale Produktplattform, sind modular aufgebaut und bieten höchste Flexibilität je nach Anwendungsanforderungen.
- Fortschrittliche Polymerkonstruktion für korrosive Laborumgebungen
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
47.75 Zoll | |
121,3 x 76,2 x 101,6 cm (47,75 x 30 x 40,5 in.) | |
101,6 cm | |
3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz | |
273 kg | |
121,3 cm | |
Polymer |
Fahrbarer Tisch | |
Ideal für das Labor | |
40.5 Zoll | |
30 Zoll | |
76,2 cm | |
600 lb. |