Learn More
Metro™ Laborwagen, autoklavierbar
Bewegen und reinigen Sie Ihre Geräte mit Leichtigkeit. Der Metro Laborwagen, der mit zwei oder drei Einlegeböden vorkonfiguriert ist, ist autoklavierbar und macht die Reinigung zum Kinderspiel.
Marke:  Metro™ LC2S2436
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15957011
  • 1410.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: Verschlossene Pfosten und geteilte Aluminiummuffen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Auswahl zwischen Modellen mit 2 oder 3 Einlegeböden
  • Einheiten sind 39 in (99.1 cm) hoch, einschließlich Rollen†
  • Stellflächen mit 18 x 24 in (45.6 x 61 cm) oder 24 x 36 in (61 x 91.4 cm) erhältlich
Bestellinformation
Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Silver
39 Zoll
Gestanzte Pfosten und geteilte Aluminiummuffen
91,4 cm
Laufrollen sind separat erhältlich.
21 kg
24 in.
Laborwagen
91,4 x 61 x 99,1 cm (36 x 24 x 39 in.)
99,1 cm
36 in.
Edelstahl
2
46.5 lbs.
61 cm