Learn More
Metro™ Laborwagen-Zubehör, Vinyl-Abdeckung
Schützt den Inhalt des Regals mit einer Metro Laborwagen-Vinyl-Abdeckung vor Staub und anderen Kontaminationen in der Luft
Marke:  Metro™ GWCVC62
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916931
  • 312.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vinyl-Konstruktion mit Klettverschlüssen
  • Die durchsichtige Abdeckung ermöglicht einen leichten visuellen Zugang; die blaue Abdeckung behindert den Lichteinfall
  • Für Regale mit einer Größe von 18 x 36 in. (45.7 x 91.4 cm) geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Wagenabdeckung
91,4 x 45,7 x 132 cm (36 x 18 x 52 in.)
132 cm
91,4 cm
Groß
45,7 cm
Klar
52 in.
36 in.
Vinyl
18 in.