Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortischzubehör, Mehrzweckhaken
Halten Sie Ihren Arbeitsbereich gut organisiert und Ihre Artikel leicht zugänglich. Die Metro Mehrzweckhaken eignen sich perfekt für den Einsatz mit HD Super Edelstahl-Labortischen.
9.15 € - 11.30 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | NSF |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 1.69 Zoll |
Tiefe (metrisch) | 4,29 cm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Freitragende Regale für Arbeitstische mit Aufbau |
Höhe (angloamerikanisch) | 3.44 Zoll |
Produktcode | Marke | Ausführung | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Ausführung | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15996931
|
Metro™
HK23S |
Edelstahl-Innenraum; | 0.38 Zoll | 9,6 mm |
11.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15986931
|
Metro™
HK23C |
Verchromt | 2 in. | 5 cm |
9.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Auswahl an Haken zur Verwendung mit Tischen mit Aufbauten
Spécification
NSF | |
4,29 cm | |
3.44 Zoll | |
S | |
Haken |
1.69 Zoll | |
Freitragende Regale für Arbeitstische mit Aufbau | |
8,7 cm | |
Schnappdeckel |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortischzubehör, Mehrzweckhaken