Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, stationär
Artikelnummer. 15967321
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
121,92 x 76,2 x 86,36 cm (48 x 30 x 34 in.)
152,4 x 76,2 x 86,36 cm (60 x 30 x 34 in.)
152,5 x 76,2 x 86,36 cm (60 x 30 x 34 in.)
152,4 x 91,4 x 86,4 cm (60 x 36 x 34 in.)
177,8 x 76,2 x 86,36 cm (70 x 30 x 34 in.)
182,88 x 76,2 x 86,36 cm (72 x 30 x 34 in.)
243,84 x 76,2 x 86,36 cm (96 x 30 x 34 in.)
Material:
Edelstahl
Edelstahl (14 ga.)
Enthält:
H-Rahmen-Gestell (Edelstahl)
Unterer 3-seitiger Rahmen (Edelstahl)
Unterstes Regalbrett (Edelstahl)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15967321
Marke: Metro™ WT305US
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Es ist für alle Mitarbeiter wichtig, Dinge im Labor dort aufzubewahren, wo sie hingehören. Der Metro HD Super Edelstahl-Labortisch ist feststehend und verfügt über einen offenen Unterbau, der die Reinigung erleichtert. Dank seiner stabilen Oberfläche und Grundkonstruktion ist er für nahezu jedes Labor geeignet.
  • 34 in. (86.4 cm) hohe, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
  • Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
  • Pfosten mit verstellbaren Füßen kompensieren leichte Bodenunebenheiten
  • Einstellbare Füße an jedem Pfosten
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Auch in anderen Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Sicherheitsbeauftragten unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Produkttyp Stationärer Tisch
Basisausführung Offen mit seitlichen und hinteren Quertraversen
Zertifizierung/Konformität NSF
Abmessungen (L x B x H) 121,92 x 76,2 x 86,36 cm (48 x 30 x 34 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Sauberkeit und Stabilität
Rahmenmaterial Edelstahl
Höhe (angloamerikanisch) 34 Zoll
Höhe (metrisch) 86,36 cm
Enthält Unterer 3-seitiger Rahmen (Edelstahl)
Länge (angloamerikanisch) 48 in.
Länge (metrisch) 121,92 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 130 lb
Gewicht (metrisch) 58,96 kg
Breite (angloamerikanisch) 30 in.
Breite (metrisch) 76,2 cm
Material Edelstahl (14 ga.)