Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, stationär
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
121,92 x 76,2 x 86,36 cm (48 x 30 x 34 in.)
152,4 x 76,2 x 86,36 cm (60 x 30 x 34 in.)
152,5 x 76,2 x 86,36 cm (60 x 30 x 34 in.)
152,4 x 91,4 x 86,4 cm (60 x 36 x 34 in.)
177,8 x 76,2 x 86,36 cm (70 x 30 x 34 in.)
182,88 x 76,2 x 86,36 cm (72 x 30 x 34 in.)
243,84 x 76,2 x 86,36 cm (96 x 30 x 34 in.)
Material:
Edelstahl
Edelstahl (14 ga.)
Enthält:
H-Rahmen-Gestell (Edelstahl)
Unterer 3-seitiger Rahmen (Edelstahl)
Unterstes Regalbrett (Edelstahl)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 34 in. (86.4 cm) hohe, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
- Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
- Pfosten mit verstellbaren Füßen kompensieren leichte Bodenunebenheiten
- Einstellbare Füße an jedem Pfosten
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Auch in anderen Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Sicherheitsbeauftragten unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stationärer Tisch |
| Basisausführung | Offen mit seitlichen und hinteren Quertraversen |
| Zertifizierung/Konformität | NSF |
| Abmessungen (L x B x H) | 177,8 x 76,2 x 86,36 cm (70 x 30 x 34 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
| Höhe (angloamerikanisch) | 34 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 86,36 cm |
| Enthält | Unterer 3-seitiger Rahmen (Edelstahl) |
| Länge (angloamerikanisch) | 30 in. |
| Länge (metrisch) | 76,2 cm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido