Learn More
Metro™ Doppelttiefe Oberschienen-Kits für stationäre Zwischeneinheiten
Artikelnummer. p-4246803
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
18 in.
21 in.
24 in.
Breite (angloamerikanisch) Einschub:
18 Zoll
21 Zoll
24 Zoll
Gewicht (angloamerikanisch):
18 lb.
20 lb.
22 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15947151
Marke: Metro™ LTTA18C
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbindet Zwischeneinheiten in doppeltiefen Systemen und mit Aufbau-Schienensets
  • Für die Verwendung mit den Regalsystemen Metro Super Erecta™ und Super Adjustable™
  • Verchromte Oberfläche
  • Das Kit enthält die Anschluss-Hardware
Bestellinformation
Ein Satz wird für Zwischeneinheiten benötigt, die durchgehend verbunden sind. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Produkttyp Kit für stationäre Zwischeneinheit
Ausführung Chrom
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ Regalsystem
Enthält 86 in-Pfosten und Verbindungselemente
Gewicht (angloamerikanisch) 18 lb.
Gewicht (metrisch) 8 kg
Breite (angloamerikanisch) Einschub 18 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) Einschub 45,7 cm
Breite (metrisch) 45,7 cm
Material Stahl