Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für stationäre Zwischeneinheiten
Verbindet eine doppelt tiefe stationäre Zwischeneinheit mit Schienen und verankert die Schienen am Boden
Marke: Metro™ LBTAX3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ und Metromax iQ Regalsystemen
- Das Set enthält 74 in. (188 cm) hohe feststehende Pfosten und Verbindungselemente
Bestellinformation
Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Kit für stationäre Zwischeneinheit | |
Metro™ Metromax i™ und Q™ Regalsystem | |
24.3 lb. | |
Polymer |
Schweres Polymer. | |
74 in hohe stationäre Pfosten und Verbindungselemente zum Anschließen von doppeltiefen qwikTRAK™ stationären Zwischeneinheiten an die Schiene und zum Verankern der Schiene am Boden | |
11 kg |