Learn More
Metro™ Super Erecta™ freitragender Schwerlast-Einlegeboden aus Edelstahl
Artikelnummer. p-4414174
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
54 Zoll
60 Zoll
Material:
Chrom
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15906561
Marke: Metro™ 1260CHS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich um noch mehr Platz. Das freitragende Super Erecta-Edelstahl-Schwerlastregal ist eine praktische und einfache Möglichkeit, die Regalfläche von Metro™ Super Erecta™-Systemen zu erweitern.
  • Das Drop Mat-Design bildet eine Haltekante um die gesamte Tiefe des Regals
  • Für die Verwendung mit Super Erecta™ oder HD Super™ Regalen
  • Breite: 12 Zoll
Bestellinformation
Um dieses Regal aufzustellen, sollten die hinteren Pfosten länger als die vorderen Pfosten sein.
Spezifikation
Produkttyp Wire Shelf
Abmessungen (L x B) 60 x 12 Zoll (152,4 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Geräte) HD Super™
Länge (angloamerikanisch) 60 Zoll
Länge (metrisch) 152,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,48 cm
Material Edelstahl