Learn More
Metro™ Super Erecta™ freitragender Schwerlast-Einlegeboden aus Edelstahl
Artikelnummer. 15976551
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
54 Zoll
60 Zoll
Material:
Chrom
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15976551
Marke: Metro™ undefined
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich um noch mehr Platz. Das freitragende Super Erecta-Edelstahl-Schwerlastregal ist eine praktische und einfache Möglichkeit, die Regalfläche von Metro™ Super Erecta™-Systemen zu erweitern.
  • Das Drop Mat-Design bildet eine Haltekante um die gesamte Tiefe des Regals
  • Für die Verwendung mit Super Erecta™ oder HD Super™ Regalen
  • Breite: 12 Zoll
Bestellinformation
Um dieses Regal aufzustellen, sollten die hinteren Pfosten länger als die vorderen Pfosten sein.
Spezifikation
Produkttyp Wire Shelf
Abmessungen (L x B) 54 x 12 Zoll (137,1 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Geräte) HD Super™
Länge (angloamerikanisch) 54 Zoll
Länge (metrisch) 137,1 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,48 cm
Material Chrom