Learn More
Metro™ Käfiggestell-Abdeckungen, autoklavierbar
Passend für autoklavierbare Metro Käfiggestelle
Marke:  Metro™ LC2460AC
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15937011
  • 646.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgelegt für ca. 70 Zyklen pro Abdeckung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Blue
24 in breites Käfiggestell
156,2 cm
157,5 cm
66 cm
Wagenabdeckung
157,5 x 66 x 156,2 cm (62 x 26 x 61,5 in.)
61.5 Zoll
62 Zoll
26 Zoll