Learn More
Emma Safety Footwear Metric Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15998541
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15998541
Marke: Emma Safety Footwear MM50654042
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das einzigartige Mikrofaser-Obermaterial ist vollständig waschbar. Mit SmartecAir™ für trockene, frische Füße. Die Zehenschutzkappe verhindert Abfärben und ist schmierstoff- und fettbeständig. Die Sohle wurde für den Einsatz auf Hartfliesenböden und anderen leicht zu reinigenden Böden entwickelt, die oft in Hightech- und Reinraumumgebungen eingesetzt werden.
  • S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
  • Mikrofaserkonstruktion
  • GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010
Verschlusstyp Elastisch
Farbe Weiß
Bauweise/Design Metrisch
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Mikrofaser
Größe 42
Zehenmaterial Stahl