Learn More
Methysergide maleate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Mixed 5-HT1/5-HT2 receptor antagonist.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methysergide maleate |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 469.54 |
Reinheit (%) | >99% |