Learn More
Methysergide maleate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18742764
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5-HT1/5-HT2 antagonist
Mixed 5-HT1/5-HT2 receptor antagonist.
Chemische Identifikatoren
CAS 129-49-7
Summenformel C25H31N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 469.54
MDL-Nummer MFCD00083185
InChI-Schlüssel LWYXFDXUMVEZKS-ZVFOLQIPSA-N
Synonym methysergide maleate, methysergide dimaleate, deseril-retard, desernil bismaleate, methysergide hydrogen maleate, unii-2u7h1466gh, methysergide bimaleate, methysergide maleate usp, methysergide maleate salt, 1-methyl-d-lysergic acid butanolamide dimaleate
PubChem CID 5281073
IUPAC-Name (2Z)-but-2-enedioic acid; (4R,7R)-N-[(2S)-1-hydroxybutan-2-yl]-6,11-dimethyl-6,11-diazatetracyclo[7.6.1.0²,⁷.0¹²,¹⁶]hexadeca-1(16),2,9,12,14-pentaene-4-carboxamide
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC[C@@H](CO)NC(=O)[C@H]1CN(C)[C@@H]2CC3=CN(C)C4=CC=CC(=C34)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methysergide maleate
Menge 50 mg
Formelmasse 469.54
Reinheit (%) >99%