Learn More
Methyl-trichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026845
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11486410
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23107.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 75-79-6 | CH3Cl3Si | 149.47 g/mol
Methyltrichlorosilane is used in production of methyl silicone resins, its vapor reacts with water on surfaces to give a thin layer of methylpolysiloxane which make it a water-repellent film. A combination of methyltrichlorosilane and sodium iodide can be used to cleave carbon-oxygen bonds such as methyl ethers. It is used as a precursor for forming various cross-linked siloxane polymers. Trichloromethylsilane is the starting material for the production of pure silicon for manufacture of semiconductors and optical fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trichlormethylsilan wird bei der Herstellung von Methylsilikonharzen verwendet; sein Dampf reagiert mit Wasser auf Oberflächen und liefert eine dünne Schicht Methylpolysiloxan, um eine wasserabweisende Schicht zu erzeugen. Eine Kombination aus Trichlormethylsilan und Natriumiodid kann dazu verwendet werden, Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindungen wie z. B. Methylether zu spalten. Es wird als Vorläufer für die Bildung verschiedener quervernetzter Polysiloxane verwendet. Trichlormethylsilan ist das Ausgangsmaterial für die Herstellung von reinem Silizium zur Herstellung von Halbleitern und optischen Fasern.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-79-6
Summenformel CH3Cl3Si
Molekulargewicht (g/mol) 149.47
MDL-Nummer MFCD00000481
InChI-Schlüssel JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan
PubChem CID 6399
IUPAC-Name Trichlor(methyl)silan
SMILES C[Si](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 64°C to 66°C
Chemischer Name oder Material Methyltrichlorosilane
Schmelzpunkt -78°C
Menge 100 g
UN-Nummer UN1250
Beilstein 1361381
Flammpunkt 8°C (46°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 149.48
Reinheit (%) 97%
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4115
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.27
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyltrichlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyltrichlorosilane